Få mere at vide
3-Nitro-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30240856
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30240856 25 g
1 options
Artikelnummer. 30240856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN58500025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-1,2,4-triazole
CAS 24807-55-4
Molekylær formel C2 H2 N4 O2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-3-1-4-5-2/h1H,(H,3,4,5)
SMIL [O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
IUPAC navn 3-nitro-1H-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 114.06
Formel vægt 114.0178