Få mere at vide
3-Nitro-1,2,4-triazol, 96%
Artikelnummer. 11327016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327016 1 g 1g
11337016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06845.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24807-55-4 | C2H2N4O2 | 114,064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24807-55-4
Molekylær formel C2H2N4O2
Molekylvægt (g/mol) 114.064
MDL nummer MFCD00009749
InChI nøgle KUEFXPHXHHANKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro, s-triazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-1,2,4 triazole, 3-nitro-1,2,4 triazole, zlchem 554, 3-nitro-1,4-triazole
PubChem CID 90614
IUPAC navn 5-nitro-lH-1,2,4-triazol
SMIL C1=NNC(=N1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-1,2,4-triazole
Smeltepunkt ∽215°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 607167
Formel vægt 114.06
Procent renhed 96%