Beskrivelse
- Midlertidigt justeringsdæksel lavet af holdbar polypropylen
- Designet til sikre pipetjusteringer
- Passer til Eppendorf Research™ pipetter med 3 Neo-konfigurationer for præcis justering og beskyttelse
- Giver en støvbestandig og kemikaliesikker barriere under kalibrering eller vedligeholdelse
- Let og nem at installere eller fjerne uden at beskadige instrumentet
- Leveres som 1-pakke, ideelt til laboratoriebrug og pipettelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipetter |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Beskyttende dæksel |
| Til brug med (udstyr) | Pipetter med 3 Neo |
| Mængde | 1 Pk. |