Få mere at vide
Eppendorf™ Forskning 3 Neo Single Channel Pipetter Låsering
Artikelnummer. 30689631 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Låseklips
Artikelnummer. Type
30689631 Låseklips
1 options
Artikelnummer. 30689631 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102637000
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Bruges til at deaktivere den fjederbelastede tipkeglefunktion i Eppendorf enkeltkanalspipetter
  • Designet til Eppendorf enkeltkanals pipetter
  • Ideelt ved brug af tredjeparts pipetspidser
  • Hjælper med at deaktivere den fjederbelastede spidskeglefunktion
  • Sikrer sikker fastgørelse af spidsen og præcis pipettering
  • Inkluderer 3 Neo Single Channel pipetter låseringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipetter
Materiale Polypropylen
Type Låseklips
Til brug med (udstyr) Research plus, Reference 2 Single - Channel pipetter
Mængde 1 Pk.