Få mere at vide
Eppendorf™ Undersøg 3 Neo Single Channel pipetter, BASIC Trade In Pipette
Shop alle Eppendorf produkter
Beskrivelse
- Mekanisk luftpude-pipette med 2-knaps betjening
- Tilpassede indstillinger for nem, ergonomisk og pålidelig pipettering
- Ergonomisk design i overensstemmelse med balanceret Eppendorf PhysioCare Concept™ , organisk, let og med lave pipetteringskræfter
- Fjederbelastede spidskegler reducerer tip-tilslutning og udstødningskræfter og minimerer risikoen for belastningsskader
- Midlertidig justering for at øge nøjagtigheden for forskellige væsketyper, spidsgeometrier eller højde uden permanent at ændre fabrikskalibreringen
- Aftagelige mærknings- og mærkningsmuligheder med ColorTag pipettemærkningsringe (solgt separat)
- Fuld autoklaverbarhed, høj UV- og kemikaliebestandighed samt nem adskillelse og genmontering muliggør alsidig brug og ubesværet dekontaminering og rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Kompatible tips | epT.I.P.S. ™ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipetspidser |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Forskning |
| Vis mere |