Få mere at vide
Eppendorf™ Research 3 Neo Pipettekarusel og Holder
Artikelnummer. 30689724 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Produkttype:
Pipetteholder
Pipettekarrusel
Stillinger:
1
6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Stillinger
30689724 Pipettekarrusel 6
30689699 Pipetteholder 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30689724 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3116000236
På lager
Vores fleksible karruseller, stativer og vægmonterede enheder passer til alle nuværende Eppendorf manuelle væskehåndteringsinstrumenter
  • Eppendorf Pipetholdersystemet opbevarer alle nuværende mekaniske og elektroniske Eppendorf pipetter samt de fleste af deres forgængere
  • Pipettekarrusel 2, hvid drejebar holder med 6 holdere til Eppendorf Research™ 3 neo pipetter
  • Karruseller og stativer med udskiftelige pipetholdere og laderhylstre, ingen værktøj nødvendig
  • Store gummifødder beskytter karruseller og stativer mod væsker, der spildes på bordpladen.
  • Piktogrammer på alle laderskaller og pipetholdere til klar tildeling i laboratoriet
  • Spar værdifuld bordplads med Eppendorf Pipette Holder System
  • Med plads til op til seks enkelt- eller flerkanals pipetter kan du nemt opbevare alle dine Eppendorf pipetter og multi-dispensere inden for rækkevidde
  • Vores fleksible karruseller, stativer og vægmonterede enheder passer til alle nuværende Eppendorf manuelle væskehåndteringsinstrumenter samt de fleste af deres forgængere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Manuelle pipetter (6)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 6
Form Cirkulære
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 3 Neo
Mængde 1 hv.
Produkttype Pipettekarrusel
Hylder Ingen