Få mere at vide
Eppendorf™ Research 3 Neo fabriksjusteringsforsegling
Artikelnummer. 30689666 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Beskyttende forsegling
Artikelnummer. Type
30689666 Beskyttende forsegling
1 options
Artikelnummer. 30689666 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102603001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 DKK
    110.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 4.00 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Fabriksjusteringsforsegling til Eppendorf Research™ 3 neo
  • Fabriksjusteringsforsegling specielt designet til Eppendorf Research™ 3 Neo-pipetter
  • Fremstillet af polypropylen af høj kvalitet for holdbarhed og kemisk resistens
  • Fungerer som en beskyttende forsegling under fabrikskalibrering eller pipetjusteringer
  • Sikrer manipulationsbevis og opretholder instrumentets integritet
  • Ideelt til at opretholde nøjagtighed og overholdelse i laboratoriemiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipetter
Materiale Polypropylen
Type Beskyttende forsegling
Til brug med (udstyr) 3 Neo, justeringsforsegling
Mængde 1 Pk.