Få mere at vide
Eppendorf™ Research 3 Neo Justeringsværktøj
Artikelnummer. 30689609 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Pipetjusteringsværktøj
Artikelnummer. Type
30689609 Pipetjusteringsværktøj
1 options
Artikelnummer. 30689609 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102690000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Brug justeringsværktøjet til at ændre fabriks- eller midlertidige indstillinger i Eppendorf Research 3 neo pipetter.
  • Justerer fabriks- eller midlertidige indstillinger på Eppendorf Research™ plus og 3 neo pipetter
  • Essentielt for præcis kalibrering og optimering af ydeevnen
  • Original Eppendorf reservedel sikrer kompatibilitet og pålidelighed
  • Ideel erstatning, hvis værktøjet fra originalemballagen er forkert placeret
  • Indeholder 3 Neo justeringsværktøjer pr. sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipetter
Materiale Polypropylen
Type Pipetjusteringsværktøj
Til brug med (udstyr) 3 Neo
Mængde 1 Pk.