Få mere at vide
3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17903386
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17903386 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17903386 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 197504-23-7
Analyt- eller komponentnavne 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (9CI), 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H15NO.ClH/c14-9-4-10-15-13-8-3-6-11-5-1-2-7-12(11)13;/h1-3,5-8H,4,9-10,14H2;1H
SMIL Cl.NCCCOc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 3-naphthalen-1-yloxypropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 237.73
Mængde 25 mg
Formel vægt 237.092 g/mol