Få mere at vide
3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 197504-23-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H15 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (9CI), 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO.ClH/c14-9-4-10-15-13-8-3-6-11-5-1-2-7-12(11)13;/h1-3,5-8H,4,9-10,14H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCCOc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-naphthalen-1-yloxypropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |