Få mere at vide
3,N4-Etheno-2’-deoxycytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,N4-Etheno-2'-deoxycytidine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O4/c15-6-8-7(16)5-10(18-8)14-3-1-9-12-2-4-13(9)11(14)17/h1-4,7-8,10,15-16H,5-6H2/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| Formel vægt | 287.07 |