Få mere at vide
3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one, 98%
Artikelnummer. 11490708
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490708 5 g 5g
11400718 25 g 25g
11410718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25214.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29211-70-9 | C6H10N2O | 126.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29211-70-9
Molekylær formel C6H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00051646
InChI nøgle GVUNLYBSNQOHBD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 269244
IUPAC navn 3-propyl-1,4-dihydropyrazol-5-on
SMIL CCCC1=NNC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one
Smeltepunkt 206°C to 210°C
Mængde 5 g
Beilstein 878994
Synonym 3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-propyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 5-propyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one, 5-propyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-5-propyl, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-propyl
Formel vægt 126.16
Procent renhed 98%