Få mere at vide
3-n-Octylthiophen, 97%
Artikelnummer. 15491718
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491718 5 g 5g
15481718 1 g 1g
15401728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55466.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 65016-62-8 | C12H20S | 196,352 g/mol
3-Octylthiophen anvendes som udgangsmateriale i syntesen af følgende 2,5-dibrom-3-octylthiophen, poly(3-butylthiophen)-b-poly(3-octylthiophen), en diblok copoly(3-alkylthiophen), regioregulær poly(3-octylthiophen).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-octylthiophen anvendes som udgangsmateriale i syntesen af følgende 2,5-dibrom
-3-octylthiophen, poly(3-butylthiophen)-b-poly(3-octylthiophen), en diblok copoly(3-alkylthiophen), regioregulær poly(3-octylthiophen).
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65016-62-8
Molekylær formel C12H20S
Molekylvægt (g/mol) 196.352
MDL nummer MFCD00085281
InChI nøgle WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
PubChem CID 566852
IUPAC navn 3-octylthiophen
SMIL CCCCCCCCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-n-Octylthiophene
Farve Farveløs
Tæthed 0.92 g/mL
Kogepunkt 106 °C til 107 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 196.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske