Få mere at vide
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propansulfonat, 98%
Artikelnummer. 15592333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15592333 25 g 25g
15582333 5 g 5g
15502343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15592333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458500250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 2281-11-0 | C21H45NO3S | 391,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2281-11-0
Molekylær formel C21H45NO3S
Molekylvægt (g/mol) 391.66
MDL nummer MFCD00036911
InChI nøgle TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n,n-dimethylpalmitylammonio propanesulfonate, zwittergent 3-16, 3-hexadecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, palmityl sulfobetaine, n-hexadecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-hexadecyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-palmityldimethylammonio propanesulfonate, 3-hexadecyldimethylammonio propanesulfonate, 3-n,n-dimethylhexadecylammonio propanesulfonate, n-hexadecy-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
PubChem CID 92176
IUPAC navn 3-[hexadecyl(dimethyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
Elementær analyse 3,5 til 3,7% (N, vandfri) 63,1 til 65,7% (C, vandfri)
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100g/L.
Formel vægt 391.65
Procent renhed 98%