Få mere at vide
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propansulfonat, 97%
Artikelnummer. 10452930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10452930 5 g Glasflaske 5g
10863571 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427740050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 14933-09-6 | C19H41NR.3S | 363,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14933-09-6
Molekylær formel C19H41NO3S
Molekylvægt (g/mol) 363.61
MDL nummer MFCD00036910
InChI nøgle BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl sulfobetaine, zwittergent 3-14, n-tetradecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dimethyl tetradecyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-n,n-dimethylmyristylammonio propanesulfonate, dimethyl 3-sulphonatopropyl tetradecylammonium, zwittergent™ 3-14 detergent, 3-myristyldimethylammonio propanesulfonate, 3-n,n-dimethyltetradecylammonio propanesulfonate
PubChem CID 84705
ChEBI CHEBI:10129
IUPAC navn 3-[dimethyl(tetradecyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(N, N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246,0 °C til 248,0 °C
Farve Blå til lilla
Elementær analyse 60,57 til 64,96 % C 10,97 til 11,76 % H 3,72 til 3,99 % N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 363.61
Procent renhed 97%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.