missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[3-(N,N-Dimethylamino)ethylamino-1-(2-N,N-Dimethylamino)ethylamino)-2-oxoethyl]-3-oxopropyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30370901
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370901 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD461225100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [3-(N,N-Dimethylamino)ethylamino-1-((2-N,N-Dimethylamino)ethylamino)-2-oxoethyl]-3-oxopropyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1797132-47-8
Molekylær formel C18H35N3O6
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H35N3O6/c1-18(2,3)27-17(24)19-14(12-15(22)25-10-8-20(4)5)13-16(23)26-11-9-21(6)7/h14H,8-13H2,1-7H3,(H,19,24)
SMIL CN(C)CCOC(=O)CC(CC(=O)OCCN(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn bis[2-(dimethylamino)ethyl] 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 389.49
Formel vægt 389.2526
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.