missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3’-N,N-Di(desmethyl)-3’-N-formyl Azithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-(N,N-Didemethyl)-3'-N-formylazithromycin |
| CAS | 765927-71-7 |
| Molekylær formel | C37 H68 N2 O13 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(formylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(formylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 3'-(N,N-Didemethyl)-3'-N-formylazithromycin, Azithromycin Imp. M (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68N2O13/c1-13-26-37(10,46)30(42)23(6)39(11)17-19(2)15-35(8,45)32(52-34-28(41)25(38-18-40)14-20(3)48-34)21(4)29(22(5)33(44)50-26)51-27-16-36(9,47-12)31(43)24(7)49-27/h18-32,34,41-43,45-46H,13-17H2,1-12H3,(H,38,40)/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC=O)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadec-11-yl]oxy]-3-hydroxy-6-methyloxan-4-yl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 748.94 |
| Formel vægt | 748.4721 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?