Få mere at vide
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES), Mikromol™
Artikelnummer. 30049580
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30049580 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30049580 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0334.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
CAS 4432-31-9
Analyt- eller komponentnavne 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H13 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, MES
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
SMIL OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 195.24
Mængde 500 mg
Formel vægt 195.0565 g/mol