Få mere at vide
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES), Mikromol™
Beskrivelse
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES) |
| CAS | 4432-31-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H13 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, MES |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10) |
| SMIL | OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid |
| Vis mere |