missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(N-Methylpiperidinyl)indole Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30480768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480768 10 mg
30483851 50 mg
30481978 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32485210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1956385-76-4
Molekylær formel C14 H18 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 250.767
Synonym 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole Hydrochloride, 1H-Indole, 3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole hydrochloride, 3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indole hydrochloride
IUPAC navn 3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indole;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(N-Methylpiperidinyl)indole Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2.ClH/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14;/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3;1H
Formel vægt 250.124
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.