Få mere at vide
3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051647
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051647 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051647 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1326.030100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
CAS 919491-64-8
Analyt- eller komponentnavne 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H18 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(Methylpentylamino)propanenitrile, Propanenitrile, 3-(methylpentylamino)-
InChI formel InChI=1S/C9H18N2/c1-3-4-5-8-11(2)9-6-7-10/h3-6,8-9H2,1-2H3
SMIL CCCCCN(C)CCC#N
IUPAC navn 3-[methyl(pentyl)amino]propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 154.2526
Mængde 100 mg
Formel vægt 154.147 g/mol