Få mere at vide
3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile, Mikromol™
Beskrivelse
3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 919491-64-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H18 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Methylpentylamino)propanenitrile, Propanenitrile, 3-(methylpentylamino)- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-3-4-5-8-11(2)9-6-7-10/h3-6,8-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCN(C)CCC#N |
| IUPAC navn | 3-[methyl(pentyl)amino]propanenitrile |
| Vis mere |