Få mere at vide
3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30136576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136576 5 g
30136613 10 g
30006173 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3258765G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625120-81-2
Molekylær formel C9 H19 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 209.71
Synonym β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), Ibanic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. A (EP)
IUPAC navn 3-[methyl(pentyl)amino]propanoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Formel vægt 209.1183
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.