Få mere at vide
3-(N-Methyl-N-pentylamino) propionsyrehydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H |
| Formel vægt | 209.1183 |
| Procent renhed | >95% |