Få mere at vide
3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)propionitrile-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)-propionitrile-d3 |
| CAS | 1185103-36-9 |
| Molekylær formel | C9 D3 H15 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-(Pentyl-(trideuteriomethyl)amino)propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-3-4-5-8-11(2)9-6-7-10/h3-6,8-9H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC#N |
| IUPAC navn | 3-[pentyl(trideuteriomethyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.27 |
| Formel vægt | 157.1658 |