Få mere at vide
3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)propionic Acid-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)-propionic Acid-d3, Hydrochloride |
| CAS | 1246817-11-7 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H16 N O2 . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H/i2D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-[pentyl(trideuteriomethyl)amino]propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.73 |
| Formel vægt | 212.1371 |