Få mere at vide
3-N-Methyl-L-histidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-L-Histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-4-9-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 169.0851 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |