Få mere at vide
3-n-Hexylthiophen, 98%
Artikelnummer. 15492278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492278 1 g 1g
15402288 5 g 5g
15412288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55891.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1693-86-3 | C10H16S | 168,298 g/mol
3-n-hexylthiophen er en ledende polymerprecursor. kan anvendes i syntesen af poly(3-hexylthiophen). MgKR røntgen- og lavenergielektroninduceret oligomerisering af fysisorberede lag af 3-hexylthiophen kondenseret på rent guld resulterer i dannelsen af en organisk film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-n-hexylthiophene er en ledende polymerprecursor. kan anvendes i syntesen af poly(3-hexylthiophen). MgKR røntgen- og lavenergielektroninduceret oligomerisering af fysisorberede lag af 3-hexylthiophen kondenseret på rent guld resulterer i dannelsen af en organisk film.
Opløselighed Delvist opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1693-86-3
Molekylær formel C10H16S
Molekylvægt (g/mol) 168.298
MDL nummer MFCD00143181
InChI nøgle JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
PubChem CID 566849
IUPAC navn 3-hexylthiophen
SMIL CCCCCCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-n-Hexylthiophene
Tæthed 0.936
Kogepunkt 65 °C (0,45 mmHg)
Flammepunkt 37 °C (99 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.496
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1617129
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand.
Formel vægt 168.3
Procent renhed ≥99%