Få mere at vide
3-n-Hexadecylthiophen, 97%
Artikelnummer. 11357149
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357149 1 g 1g
11367149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27371.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119269-24-8 | C20H36S | 308,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119269-24-8
Molekylær formel C20H36S
Molekylvægt (g/mol) 308.57
MDL nummer MFCD07368973
InChI nøgle FRVZSODZVJPMKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-hexadecylthiophene, thiophene, 3-hexadecyl, 3-hexadecyl-thiophene, ksc173e6j, acmc-1c275
PubChem CID 2769638
IUPAC navn 3-hexadecylthiophen
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-n-Hexadecylthiophene
Smeltepunkt 27°C to 32°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 308.57
Procent renhed 97%