Få mere at vide
3-n-Dodecylthiophen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-n-Dodecylthiophene |
| Tæthed | 0.902 |
| Kogepunkt | 290°C |
| Brydningsindeks | 1.488 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 252.46 |
| Procent renhed | 97% |