Få mere at vide
3’-N-Didesmethyl-3’-N-tosyl Azithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-N-Didesmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C44H75N3O15S/c1-14-33-44(11,54)37(50)27(6)47(12)22-23(2)20-42(9,53)39(25(4)36(26(5)40(52)60-33)61-34-21-43(10,57-13)38(51)28(7)59-34)62-41-35(49)32(19-24(3)58-41)46-63(55,56)31-17-15-30(16-18-31)45-29(8)48/h15-18,23-28,32-39,41,46,49-51,53-54H,14,19-22H2,1-13H3,(H,45,48)/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38+,39-,41+,42-,43-,44-/m1/s1 |
| Formel vægt | 917.4919 |