missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3'-N-Desmethyl-3'-N-formyl Azithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-N-demethyl-3'-N-formylazithromycin |
| CAS | 612069-28-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C38 H70 N2 O13 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(formylmethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 3'-N-Demethyl-3'-N-formylazithromycin, Azithromycin Related Compound F (USP), Azithromycin Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C38H70N2O13/c1-14-27-38(10,47)31(43)24(6)39(11)18-20(2)16-36(8,46)33(53-35-29(42)26(40(12)19-41)15-21(3)49-35)22(4)30(23(5)34(45)51-27)52-28-17-37(9,48-13)32(44)25(7)50-28/h19-33,35,42-44,46-47H,14-18H2,1-13H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C=O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadec-11-yl]oxy]-3-hydroxy-6-methyloxan-4-yl]-N-methylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 762.97 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?