Få mere at vide
3-n-Butyl-2,4-pentanedion, 98%
Artikelnummer. 11483564
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483564 50 g 50g
11473564 10 g 10g
11493564 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11236.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1540-36-9 | C9H16O2 | 156,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1540-36-9
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.23
MDL nummer MFCD00026235
InChI nøgle MBXOOYPCIDHXGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-butyl-2,4-pentanedione, 3-butyl-2,4-pentanedione, 3-acetyl-2-heptanone, 3-butylacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-butyl, 3-n-butyl-acetylaceton, 2, 3-butyl, 3-butylpentanedione-2,4, 3-butyl-2,4-pentandione, acmc-209da7
PubChem CID 73763
IUPAC navn 3-butylpentan-2,4-dion
SMIL CCCCC(C(C)=O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
Tæthed 0.927
Kogepunkt 101 °C til 104 °C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 50 g
Beilstein 507436
Formel vægt 156.23
Procent renhed 98%