Få mere at vide
3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine, 97%
Artikelnummer. 11946461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11946461 5 g 5g
11936461 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444060050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 943722-24-5 | C11H15BrN2O2 | 287.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943722-24-5
Molekylær formel C11H15BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 287.16
InChI nøgle VZPOHASZICQBDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methylcarbamate, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, 3-bromo-5-tert-butoxycarbonyl amino methyl pyridine, 3-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-boc-amino methyl pyridine, 5-bromo-3-n-tert-butyl carbamatomethylpyridine, 3-aminomethyl-5-bromopyridine, 3-boc protected
PubChem CID 46739290
IUPAC navn tert-butyl-N-[(5-brompyridin-3-yl)methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC(=CN=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine
Smeltepunkt 84.5°C to 86°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 287.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(N-BOC-Aminomethyl)-5-bromopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.