Få mere at vide
3-N-Boc-5'-O-DMT-3'-O-Nosyl Thymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-N-Boc-5'-O-dimethoxytrityl-3'-O-nosylthymidine |
| CAS | 444717-23-1 |
| Molekylær formel | C42 H43 N3 O13 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1(2H)-Pyrimidinecarboxylic acid, 3-[5-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2-deoxy-3-O-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]-β-D-threo-pentofuranosyl]-3,6-dihydro-5-methyl-2,6-dioxo-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI, ACI), 1,1-Dimethylethyl 3-[5-O-[bis(4-methoxyphenyl)p |
| InChI formel | InChI=1S/C42H43N3O13S/c1-27-25-43(39(47)44(38(27)46)40(48)58-41(2,3)4)37-24-35(56-33-20-22-34(23-21-33)59(51,52)45(49)50)36(57-37)26-55-42(28-10-8-7-9-11-28,29-12-16-31(53-5)17-13-29)30-14-18-32(54-6)19-15-30/h7-23,25,35-37H,24,26H2,1-6H3/t35-,36+,37+/m0/ |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)[N+](=O)[O-])N4C=C(C)C(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C4=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6 |
| IUPAC navn | tert-butyl 3-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-(4-nitrosulfonylphenoxy)oxolan-2-yl]-5-methyl-2,6-dioxopyrimidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 829.868 |
| Formel vægt | 829.252 |