Få mere at vide
3'N-benzylbiotin, TRC
Artikelnummer. 30011360
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011360 50 mg
30005226 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB23303050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57229-92-2
Molekylær formel C17 H22 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 334.43
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, 5-[(3aS,4S,6aR)-1-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-3-benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N(Cc3ccccc3)[C@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'N-Benzyl Biotin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)18-17(22)19(16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Formel vægt 334.1351