missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl) Acetaminophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl) Acetaminophen |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O5S/c1-7(16)14-9-3-4-11(18)12(5-9)21-6-10(13(19)20)15-8(2)17/h3-5,10,18H,6H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 312.078 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Dry Pack |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?