Få mere at vide
3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl) propionsyre, TRC
Artikelnummer. 30456042
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456042 250 mg
30456933 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT888590250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160446-35-5
Molekylær formel C25H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 382.45
Synonym N-1-Trityl-deamino-histidine (3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic acid N-1-Trityl-dihydrourocanic Acid, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-propanoic Acid, Deamino-His(Trt)-OH, 3-(1-Tritylimidazol-4-yl)propionic Acid
IUPAC navn 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoic acid
SMIL OC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22N2O2/c28-24(29)17-16-23-18-27(19-26-23)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2,(H,28,29)
Formel vægt 382.1681