Få mere at vide
3-(Morpholinyl)-N-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydropyridin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Morpholinyl)-N-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 503615-03-0 |
| Molekylær formel | C15H17N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(4-Morpholinyl)-1-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydro-2(1H)-pyridinone, 5,6-Dihydro-3-(4-morpholinyl)-1-(4-nitrophenyl)-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O4/c19-15-14(16-8-10-22-11-9-16)2-1-7-17(15)12-3-5-13(6-4-12)18(20)21/h2-6H,1,7-11H2 |
| SMIL | O=C1C(=CCCN1C2=CC=C(C=C2)N(=O)=O)N3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 3-morpholino-1-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.31 |
| Formel vægt | 303.12 |