missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3-Morpholinopropyl)acrylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Morpholinopropyl)acrylamide |
| CAS | 46348-76-9 |
| Molekylær formel | C10H18N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[3-(4-Morpholinyl)propyl]-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-2-10(13)11-4-3-5-12-6-8-14-9-7-12/h2H,1,3-9H2,(H,11,13) |
| SMIL | C=CC(=O)NCCCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | N-(3-morpholin-4-ylpropyl)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?