Få mere at vide
(3-Morpholinophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15249806 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15249806 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15249806 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS 145127-38-4
Smeltepunkt 51.0°C to 56.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C11H15NO2
MDL nummer MFCD07772812
Mængde 5 g
Synonym 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
InChI nøgle MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
IUPAC navn (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 193.25
PubChem CID 7162074
Formel vægt 193.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Morpholinophenyl)methanol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.