Få mere at vide
(3-morpholinophenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095862
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10095862
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC33809DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 145127-38-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD07772812
InChI nøgle MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162074
IUPAC navn (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
Formel vægt 193.24
Procent renhed 97%