Få mere at vide
3-Morpholinophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10415532
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10415532 1 g 1g
10243622 10 g 10g
10669495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10415532 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00276DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 27292-49-5
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00051675
InChI nøgle BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
PubChem CID 141343
SMIL OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Morpholinophenol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Mængde 1 g
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylphenol
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%