Få mere at vide
3-morpholinobenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10660515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10660515 1 g 1g
10016202 250 mg 250mg
10446974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10660515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 215309-00-5
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.229
MDL nummer MFCD06659078
InChI nøgle VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
PubChem CID 2795549
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylbenzoesyre
SMIL C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Morpholinobenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 207.23
Procent renhed 97%