Få mere at vide
3-morpholinobenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10446974
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10446974
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC33801DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 215309-00-5
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.229
MDL nummer MFCD06659078
InChI nøgle VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
PubChem CID 2795549
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylbenzoesyre
SMIL C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Morpholinobenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 207.23
Procent renhed 97%