Få mere at vide
3-Morpholinobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Morpholinobenzaldehyde |
| CAS | 446866-87-1 |
| Molekylær formel | C11H13NO2 |
| MDL nummer | MFCD07772811 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Procent renhed | 98% |