Få mere at vide
3-morpholinobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10670515 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10557863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10596904 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10670515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33804CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 446866-87-1
Molekylær formel C11H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.23
InChI nøgle LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
PubChem CID 7164584
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylbenzaldehyd
SMIL C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Morpholinobenzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.23
Procent renhed 97%