Få mere at vide
3-Morpholino-1-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Morpholino-1-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O3/c24-19-5-1-2-10-22(19)16-6-8-17(9-7-16)23-11-3-4-18(20(23)25)21-12-14-26-15-13-21/h4,6-9H,1-3,5,10-15H2 |
| Formel vægt | 355.1896 |
| Procent renhed | >95% |