Få mere at vide
3-Morpholin-4-ylanilin, TRC
Artikelnummer. 30479304
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30479304 5 g
1 options
Artikelnummer. 30479304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7252905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Morpholin-4-ylaniline
CAS 159724-40-0
Molekylær formel C10H14N2O
Mængde 5 g
Synonym 3-(4-Morpholinyl)benzenamine, 3-(4-Morpholinyl)aniline, 3-Morpholinoaniline, 3-Morpholinobenzenamine, 3-[Morpholin-4-yl]phenylamine, 4-(3-Aminophenyl)morpholine
SMIL Nc1cccc(c1)N2CCOCC2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.1106