Få mere at vide
3-morpholin-4-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779944
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10779944 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10084612 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10173714 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10779944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33814CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 159724-40-0
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD03197165
InChI nøgle ZJWLMZURLIHVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-morpholinyl aniline, 3-morpholinoaniline, 3-morpholinobenzenamine, 3-morpholin-4-yl aniline, benzenamine, 3-4-morpholinyl, 3-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-3-aminophenyl morpholine, 3-morpholin-4-ylphenylamine, 3-morpholinylaniline, meta-morpholino aniline
PubChem CID 847768
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylanilin
SMIL NC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Morpholin-4-ylaniline
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%