Få mere at vide
Wheaton™ 3 mL Gradueret LDPE Pasteur Pipette
Artikelnummer. p-7182162
Emballagetype:
10/Pk
20/Pk
Bulk taske
Individuelt indpakket
Artikelnummer. 16404999
Brand: Wheaton™ 711116
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pasteurpipette til enkel og sikker væskemåling og overførsel.
  • Til væskeoverførsel
  • Designet til at sikre sikker prøveoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 7 mL
Kalibreret Nej
Certificeringer/compliance CE-mærke
Diameter (metrisk) Udvendig 7.5 mm
Dimensioner (L x B) 160 x 7.5 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 47,6μ L
Uddannet Ja
Gradueringstype Støbt
Top stil Pære
Emballagetype Bulk taske
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 160 mm