Få mere at vide
Wheaton™ 3 mL Gradueret LDPE Pasteur Pipette
Artikelnummer. 16484999
Skift visning
Emballagetype:
10/Pk
20/Pk
Bulk taske
Individuelt indpakket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype
16484999 10/Pk
16404999 Bulk taske
16465009 Individuelt indpakket
16494999 20/Pk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484999 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 711118S/10
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pasteurpipette til enkel og sikker væskemåling og overførsel.
  • Til væskeoverførsel
  • Designet til at sikre sikker prøveoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 7 mL
Kalibreret Nej
Certificeringer/compliance CE-mærke
Diameter (metrisk) Udvendig 7.5 mm
Dimensioner (L x B) 160 x 7.5 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 47,6μ L
Uddannet Ja
Gradueringstype Støbt
Top stil Pære
Emballagetype 10/Pk
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 160 mm