Få mere at vide
Wheaton™ 3 mL Gradueret LDPE Pasteur Pipette
Artikelnummer. 16404999
Skift visning
Emballagetype:
10/Pk
20/Pk
Bulk taske
Individuelt indpakket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype
16404999 Bulk taske
16465009 Individuelt indpakket
16484999 10/Pk
16494999 20/Pk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16404999 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 711116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00 DKK
    429.93 DKK / Pakke med 3000
    Spare 90.07 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Pasteurpipette til enkel og sikker væskemåling og overførsel.
  • Til væskeoverførsel
  • Designet til at sikre sikker prøveoverførsel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 7 mL
Kalibreret Nej
Certificeringer/compliance CE-mærke
Diameter (metrisk) Udvendig 7.5 mm
Dimensioner (L x B) 160 x 7.5 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 47,6μ L
Uddannet Ja
Gradueringstype Støbt
Top stil Pære
Emballagetype Bulk taske
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 160 mm